Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated HDPE, Jerry Can with Closure
For Use With: Long-term container performance, and intended for hard use; Closure Material: Polypropylene; Color: White
77.83€ - 494.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bidón |
---|---|
Color del tapón | Blanco |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 53 B |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10330341
|
Thermo Scientific™
2242-0025 |
10 l |
77.83€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11764334
|
Thermo Scientific™
2242-0050 |
20 l |
494.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11754334
|
Thermo Scientific™
2242-0025 |
10 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Enhance long-term container performance and prevent permeation loss with Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated Jerricans with Closure, intended for hard use. Rugged design, wide stance and low center of gravity offer greater stability. Fluorinated surface (inside and out) improves barrier properties and reduces solvent absorption and rectangular shape optimizes limited storage space. Molded-in handle and recessed grip at bottom provide better control when pouring.
- Integral spout is long enough for accurate pouring with an attached closure that won't get lost.
- Molded-in graduations in 1 gal. and 5L increments enable easy dispensing.
- Molded-in handle and recessed bottom ensure a sturdy grip when carrying heavy contents.
- Integral shoulder handle and molded bottom grip make lifting comfortable.
- Space-saving rectangular shape permits efficient storage.
- Graduated/Leakproof†
Especificaciones
Bidón | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca | |
HDPE fluorado | |
Graduados para contener tanto litros como galones | |
Blanco |
Blanco | |
53 B | |
Bidón «jerrycan» | |
Rendimiento de recipientes a largo plazo, diseño para uso exigente | |
1 |