Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas Nalgene™, 15 ml, color blanco
Descripción
Seleccione los frascos cuentagotas blancos de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ para una dispensación precisa, fiable y repetible de varios reactivos como una excelente alternativa a los dispositivos de pipeteo. Los frascos cuentagotas Nalgene™ están fabricados con LDPE opaco y son ideales para soluciones sensibles a la luz ultravioleta. Suministra gotas de 40 μl (datos basados en agua; la viscosidad afecta al tamaño de la gota); dispensación de una en una gota. Excelente resistencia química; adecuado para la mayoría de aplicaciones biotecnológicas, diagnósticas y farmacéuticas.
- La punta de control de goteo encaja de forma segura y precisa.
- Punta de dispensación y tapones incluidos, en blanco o en colores variados.
- A prueba de fugas†
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 4 ml |
| Capacidad (imperial) | 0,13 oz |
| Color | Blanco |
| Descripción | Frasco cuentagotas de LDPE |
| Incluye | Tapones y punta dosificadora |
| Material | LDPE |
| N.º por caja | 25 |
| N.° por paquete | 25 |
| Color del tapón | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485:2003. |
| Mostrar más |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.