Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas con punta de control de dispensación Nalgene™
Dispense reactivos repetidas veces con precisión con estos frascos cuentagotas, una excelente alternativa a los dispositivos de pipeteo.
42.45€ - 47.60€
Especificaciones
Color | Translúcido y transparente |
---|---|
Material | LDPE |
N.º por caja | 25 |
N.° por paquete | 25 |
Drop Size | 40 μl |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10632283
![]() |
Thermo Scientific™
2752-9125 |
4 ml | Varios |
44.15€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10080841
![]() |
Thermo Scientific™
2750-9125 |
4 ml | Blanco |
42.45€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10396331
![]() |
Thermo Scientific™
2750-9025 |
8 ml | Blanco |
45.11€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10203202
![]() |
Thermo Scientific™
2752-9025 |
8 ml | Varios |
46.20€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10778281
![]() |
Thermo Scientific™
2750-9050 |
15 ml | Blanco |
44.65€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10181382
![]() |
Thermo Scientific™
2752-9050 |
15 ml | Varios |
47.60€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Dispense reactivos repetidas veces con precisión con los frascos cuentagotas con punta de control de dispensación Thermo Scientific™ Nalgene™. Una alternativa excelente a los dispositivos de pipeteo, estos frascos cuentagotas administran gotas de 40 μl (con base de agua, la viscosidad afecta al tamaño de la gota) y la dispensación se realiza gota a gota. Con una excelente resistencia a los productos químicos, estos frascos para especialidades son aptos para la mayoría de aplicaciones de biotecnología, diagnóstico y farmacia.
Características:- Frasco de polietileno de baja densidad natural transparente que permite ver el contenido.
- La punta de control de goteo encaja de forma segura y precisa.
- Punta de dispensación y tapones incluidos, en blanco o en colores variados.
- A prueba de fugas†/transparente.
Información para pedidos:
Este producto se suministra en una caja de 25 unidades.
Especificaciones
Translúcido y transparente | |
25 | |
40 μl | |
Frasco cuentagotas | |
Sí |
LDPE | |
25 | |
Forma redonda | |
15-415 mm |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.