Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas con punta de control de dispensación Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10396331
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
Color del tapón:
Blanco
Varios
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. 10396331
Marca: Thermo Scientific™ 27509025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispense reactivos repetidas veces con precisión con estos frascos cuentagotas, una excelente alternativa a los dispositivos de pipeteo.
Dispense reactivos repetidas veces con precisión con los frascos cuentagotas con punta de control de dispensación Thermo Scientific™ Nalgene™. Una alternativa excelente a los dispositivos de pipeteo, estos frascos cuentagotas administran gotas de 40 μl (con base de agua, la viscosidad afecta al tamaño de la gota) y la dispensación se realiza gota a gota. Con una excelente resistencia a los productos químicos, estos frascos para especialidades son aptos para la mayoría de aplicaciones de biotecnología, diagnóstico y farmacia.
Características:
  • Frasco de polietileno de baja densidad natural transparente que permite ver el contenido.
  • La punta de control de goteo encaja de forma segura y precisa.
  • Punta de dispensación y tapones incluidos, en blanco o en colores variados.
  • A prueba de fugas†/transparente
Información para pedidos:
Este producto se suministra en una caja de 25 unidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 8 ml
Capacidad (imperial) 0,27 oz
Color Translúcido y transparente
Material LDPE
N.º por caja 25
N.° por paquete 25
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2003.
Closure Included Sí
Dropper Capacity 8 ml
Drop Size 40 μl
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 64,6 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Anchura (imperial) 0,78 in
Altura (imperial) 2,54 in
Tamaño del tapón 15-415 mm
Diámetro (métrico) 19,7 mm
Dispensación a través del tapón Sí
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.