Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos robóticos desechables de polipropileno Nalgene
Descripción
Aumente el tiempo de autonomía y la eficacia del ensayo con los depósitos robóticos desechables Thermo Scientific™ Nalgene™. Incorporan un formato de microplaca estándar con un volumen de 300 ml, el diseño corrugado minimiza el volumen muerto y tiene deflectores para reducir las salpicaduras. La versión de fondo plano ha sido diseñada para satisfacer una variedad de necesidades de ensayo, tanto en entornos manuales como automatizados.
- El diseño de fondo corrugado es más eficaz con formatos de 96 pocillos.
- El diseño de fondo plano se puede utilizar con formatos de 1, 6, 12, 96, 384 y 1536 pocillos.
- Fabricados en polipropileno, soportan la manipulación robótica de líquidos, facilitan la ejecución automatizada de ensayos y aumentan el tiempo de trabajo sin supervisión.
- El depósito es compatible con la mayoría de brazos robóticos, agitadores de placas (alojamientos), grúas de placas y configuraciones de plataformas.
- El volumen del depósito es de 300 ml (capacidad hasta el borde de 345 ml), con graduaciones moldeadas cada 100 ml.
- El depósito es anidable para facilitar el apilamiento y el manejo automatizados.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 300 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 86 x 128 x 43 mm (3,4 x 5 x 1,75 pulg) |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Depósito |
| Altura (imperial) | 1,75 in |
| Altura (métrico) | 43 mm |
| Longitud (imperial) | 3,4 in |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.