Learn More
Thermo Scientific™ Depósito de polipropileno cilíndrico con cubierta Nalgene™
Código de producto. 10611722
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
19 l
38 l
56,8 L
114 l
208 l
378 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10611722 378 l cada uno
10102211 19 l 1 PCS
10010601 38 l cada uno
10505791 56,8 L 1 PCS
10604602 114 l cada uno
10325801 208 l cada uno
6 options
Código de producto. 10611722
Marca: Thermo Scientific™ 112000100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resista las fisuras por tensión y aumente la tolerancia a muchos productos químicos orgánicos con este depósito de polipropileno con tapa, una alternativa económica a los depósitos de acero inoxidable.
Resista las fisuras por tensión y aumente la tolerancia a muchos productos químicos orgánicos con el depósito de polipropileno cilíndrico con tapa Thermo Scientific™ Nalgene™, una alternativa económica a los depósitos de acero inoxidable.
Los depósitos cilíndricos esterilizables en autoclave están disponibles en tamaños de 19 litros a 378 litros con una tapa a juego para reducir de forma significativa la evaporación y la contaminación.
Información para pedidos:
Hay disponibles llaves instaladas en fábrica. Los revestimientos del depósito Nalgene, n.º de cat. 343050, se venden por separado.
Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 28 pulg, 71 cm
Tipo Depósito con cubierta
Material Polipropileno
Capacidad (imperial) 100 gal
Capacidad (métrico) 378 l
Altura (imperial) 44 pulg
Altura (métrico) 112 cm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el instrumental de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.