Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PETG transparentes para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, embalaje a granel
Descripción
Muestree, almacene y envíe reactivos valiosos de pequeño volumen con los frascos para diagnóstico de PETG transparentes Thermo Scientific™ Nalgene. Estos frascos son ideales para el uso en kits de pruebas y en numerosas aplicaciones estériles de poco volumen.
- Tereftalato de polietileno (PETG) con excelente claridad para ver el contenido
- Apirógenos y no citotóxicos
- Incluye un tapón blanco de polietileno de alta densidad (HDPE) con revestimiento para un sellado a prueba de fugas†
Información para pedidos:
Los viales de suero se envasan en bandejas envueltas al vacío con los tapones montados.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 0,67 oz, 20 ml |
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Capacidad (imperial) | 0,67 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 11 mm |
| Material | PETG |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 100 |
| Esterilidad | Estéril |
| Acabado del cuello | 20-415 mm |
| Mostrar más |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.