Learn More
Thermo Scientific™ Matraces aforados clase B de copolímero de polipropileno Nalgene™ con tapón, 50 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4525004
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño del tapón:
13mm
20 mm
24 mm
28 mm
Límite de error:
± 0.16 ml
± 0.20 ml
± 0.24 ml
± 0.40 ml
± 0.60 ml
±0.10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 10212561
Marca: Thermo Scientific™ 40000050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Más ligeros que el vidrio, estos matraces son resistentes a roturas, ofrecen una excelente resistencia química y cuentan con protección contra fugas y la contaminación.
Más ligeros que el vidrio, los matraces aforados de clase B Thermo Scientific™ Nalgene™ de copolímero de polipropileno con tapón ofrecen una resistencia química excelente y están calibrados para contener y para administrar a 20 °C (68 °F).
Características:
  • Excelente resistencia a golpes y a productos químicos durante años de uso fiable en el laboratorio.
  • Calibrado individualmente a mano, con línea de graduación a color permanente y zona de marcado ovalada para facilitar la lectura de los niveles de líquido.
  • Sin menisco que pueda dificultar la lectura.
  • El tamaño de 200 ml incluye una línea adicional en el nivel de 203 ml para determinaciones de DBO y OD.
  • Cumplen las normas de ASTM E288 e ISO 384 sobre tolerancia, calidad uniforme y fiabilidad aplicables a la Clase B
  • Esterilizable en autoclave/A prueba de fugas†/Graduado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Certificaciones/conformidad Cumple las normas de ASTM E 288 e ISO 384 sobre tolerancia, calidad uniforme y fiabilidad aplicables a la Clase B
Descripción Matraz aforado de PP de 50 ml
Capacidad (métrico) 50 mL
Material PPCO (polipropileno copolímero)
Altura (imperial) 5.74 pulg
Altura (métrico) 14.6 cm
Límite de error ±0.10 ml
N.º por caja 12
N.° por paquete 1
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave, pero afectará a la precisión
Desechables No
Graduated Sí
Mouth Style Estrecha
Esterilidad No estéril
Clase B
Forma del fondo Redondo
Tipo de tapón Rosca
Diámetro exterior (métrico) 46 mm
Peso (métrico) 14 g
Área de cultivo No disponible
Volumen de trabajo (métrico) 50 mL
Tamaño del tapón 13mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Advertencia: Esterilizable en autoclave, si bien esto puede afectar a la exactitud. Antes de la esterilización en autoclave, retire el tapón y colóquelo en la parte superior sin apretar las roscas.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.