Learn More
Thermo Scientific™ Matraces aforados clase B Nalgene™ de polimetilpenteno (PMP) con ,2 tapones de rosca, 50 ml
Descripción
Los matraces de polimetilpenteno de clase B con tapón roscado Thermo Scientific Nalgene son inertes químicamente y resistentes a la rotura.
Con un peso más ligero que el vidrio, transparentes y con protección contra roturas, fugas y contaminación.
- Irrompibles y con una resistencia química excelente para ofrecer años de uso fiable en el laboratorio.
- Calibrado individualmente a mano, con línea de graduación a color permanente y zona de marcado ovalada para facilitar la lectura de los niveles de líquido.
- Sin menisco que pueda dificultar la lectura.
- Tapón de polipropileno
- Cumplen las normas de ASTM™ E288 e ISO 384 sobre tolerancia, calidad uniforme y fiabilidad aplicables a la Clase B
- Esterilizable en autoclave/A prueba de fugas†/Graduado.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 16 oz |
Certificaciones/conformidad | Cumplen las normas de ASTM™ E288 e ISO 384 sobre tolerancia, calidad uniforme y fiabilidad aplicables a la Clase B |
Descripción | Matraces aforados, PMP, con tapones de rosca, 500 ml |
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Material | PMP |
Altura (imperial) | En 10.98 . |
Altura (métrico) | 27,9 cm |
Límite de error | ± 0.40 ml |
N.º por caja | 8 |
N.° por paquete | 1 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
1437170 | Certificado de conformidad | 11/09/2025 | 4001-0500 |
1403639 | Certificado de conformidad | 09/12/2024 | 4001-0500 |
1404690 | Certificado de conformidad | 04/04/2024 | 4001-0500 |
1397987 | Certificado de conformidad | 12/03/2024 | 4001-0500 |
1384849 | Certificado de conformidad | 02/08/2023 | 4001-0500 |
Warning: Autoclavable but accuracy will be affected. Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.