Learn More
Thermo Scientific™ Matraces aforados clase B Nalgene™ de polimetilpenteno (PMP) con ,2 tapones de rosca, 50 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10333441
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
20mm
24 mm
28 mm
Límite de error:
± 0,16 ml
± 0.24 ml
± 0.40 ml
± 0.60 ml
±0.10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 8
Estas pruebas de estanqueidad pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, recomendamos a los clientes que comprueben los matraces y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los matraces Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Código de producto. 10333441
Marca: Thermo Scientific™ 40011000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas pruebas de estanqueidad pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, recomendamos a los clientes que comprueben los matraces y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los matraces Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Protéjase contra fugas, roturas y contaminación con estos matraces volumétricos, calibrados para contención y administración a 20 °C.
Los matraces de polimetilpenteno de clase B con tapón roscado Thermo Scientific Nalgene son inertes químicamente y resistentes a la rotura.
Con un peso más ligero que el vidrio, transparentes y con protección contra roturas, fugas y contaminación.
  • Irrompibles y con una resistencia química excelente para ofrecer años de uso fiable en el laboratorio.
  • Calibrado individualmente a mano, con línea de graduación a color permanente y zona de marcado ovalada para facilitar la lectura de los niveles de líquido.
  • Sin menisco que pueda dificultar la lectura.
  • Tapón de polipropileno
  • Cumplen las normas de ASTM™ E288 e ISO 384 sobre tolerancia, calidad uniforme y fiabilidad aplicables a la Clase B
  • Esterilizable en autoclave/A prueba de fugas†/Graduado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 32 oz
Certificaciones/conformidad Cumple las normas de ASTM™ E 288 e ISO 384 sobre tolerancia, calidad uniforme y fiabilidad aplicables a la Clase B
Descripción Matraz aforado PMP 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material PMP
Altura (imperial) En 12.48 .
Altura (métrico) 31.7 cm
Límite de error ± 0.60 ml
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave, pero afectará a la precisión
Desechables No
Graduated Sí
Mouth Style Estrecha
Esterilidad No estéril
Clase B
Forma del fondo Redondo
Tipo de tapón Rosca
Diámetro exterior (métrico) 119 mm
Peso (métrico) 110 g
Área de cultivo No disponible
Tratamiento de superficie No disponible
Volumen de trabajo (métrico) 1000 mL
Tamaño del tapón 28 mm
Mostrar más Mostrar menos
Warning: Autoclavable but accuracy will be affected. Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.