Learn More
Thermo Scientific™ Frasco certificado de boca ancha Nalgene™ de HDPE con tapón roscado de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521701
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
N.º por caja:
24
48
50
250
500
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 24
paquete de 250
paquete de 48
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) N.º por caja unitSize
15472253 125 mL 500 cada uno
15872647 250 mL 250 paquete de 250
15863438 500 mL 48 paquete de 48
15767002 1000 ml 24 paquete de 24
15656718 1000 ml 50 paquete de 50
5 options
Código de producto. 15472253
Marca: Thermo Scientific™ N3110125BPC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este frasco de HDPE de boca ancha certificado para proyectos críticos en los que la contención y el transporte de las muestras sean aspectos vitales. Entre sus características se incluye una fabricación robusta que resiste los rigores de las operaciones sobre el terreno.
Utilícelo en proyectos críticos en los que el transporte y la contención de las muestras sean aspectos vitales.Entre sus características se incluye una fabricación robusta que resiste los rigores de las operaciones sobre el terreno.Los recipientes Nalgene, icono de calidad, son recipientes a prueba de fugas† y resistentes a roturas.Los frascos de HDPE certificados de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™, recomendados para la recogida de muestras de agua, aguas residuales, lodos y lixiviados, entre otras aplicaciones, cumplen las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de trazas metálicas y de los parámetros de calidad del agua.
  • Recipiente de HDPE con tapón de polipropileno a prueba de fugas†
  • Garantía a prueba de fugas†
  • Certificados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de trazas metálicas y de los parámetros de calidad del agua
  • Tapones ensamblados en los recipientes
  • Boca ancha para facilitar el llenado y el vaciado
  • Recomendado para recoger una gran variedad de matrices de muestras medioambientales
  • Disponible en embalajes a granel para conseguir una mayor rentabilidad
Incluye:
Los recipientes certificados cuentan con las siguientes características:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para metales y parámetros de calidad del agua.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
Nota:
†Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 125 ml
Capacidad (métrico) 125 mL
Capacidad (imperial) 4 oz
Parámetros de certificación Parámetros de calidad de agua y metales
Color Natural
Descripción Frasco de HDPE de boca ancha Nalgene
Diámetro (imperial) 1,96 in
Incluye Los recipientes certificados con las siguientes características: Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para metales y parámetros de calidad del agua; certificado de análisis (CofA) incluido en el embalaje junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad;
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 500
Envase Caja de 500 unidades
Tapones de repuesto ND
Esterilidad No estéril
Transparencia Translúcido
Los recipientes Parámetros de calidad de agua y metales
Color del tapón Blanco
Nivel contenedores
Volumen hasta el borde (imperial) 5,1 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 150 mL
Certificaciones/conformidad Los recipientes certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de metales, cianuro y fluoruro; se fabrican con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Altura (métrico) 99 mm
Altura (imperial) 3,89 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 50 mm