Learn More
Thermo Scientific™ Frascos certificados de boca estrecha de bajo nivel de partículas de HDPE con tapón Nalgene™: Paquete de laboratorio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11379674
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11379674 500 ml 28 mm paquete de 48
11369674 250 ml 24 mm paquete de 72
11349674 1 l 38-430 mm paquete de 24
3 options
Código de producto. 11379674
Marca: Thermo Scientific™ 3820990500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene eficazmente productos químicos de alta pureza con estos frascos de HDPE, que ofrecen un contenido en trazas metálicas extremadamente bajo.
Los frascos de boca estrecha de HDPE con certificación de bajo nivel de partículas Thermo Scientific™ Nalgene tienen un contenido en trazas metálicas sumamente bajo, lo que los convierte en una excelente opción para almacenar productos químicos de alta pureza. La fabricación en un entorno controlado minimiza la contaminación por sólidos. Los frascos de boca estrecha con niveles bajos de partículas certificados son empleados por clientes que diseñan y confeccionan un embalaje combinado para químicos de alta pureza.
Características:
  • A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de polipropileno
Recomendada para:
Almacenamiento y envío de reactivos microelectrónicos o biológicos
A través de la Trusted Sustainability Partner
Proveedores que cumplen con nuestros requisitos establecidos de responsabilidad social corporativa.
Obtenga más información" alt="TRUSTED_SUSTAINABILITY"/>
Especificaciones
Capacidad 16 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Natural
Descripción Frascos de boca estrecha con bajo nivel de partículas
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 48
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Niveles bajos de partículas
Acabado del cuello 28 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los frascos se prueban a 15 psi (103 kPa) según las regulaciones 49 CFR 173.27 (c)(2), la Parte 4, 1.1.6 de las Instrucciones técnicas de ICAO y el Apartado 5.0.2.9 de las Regulaciones sobre materiales peligrosos de IATA.
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 171 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 2,86 in
Altura (imperial) 6,71 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Diámetro (métrico) 73 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca (acoplado)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.