Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Low Particulate Biotainers
Código de producto. p-6921052
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
1 l
2 l
5 l
10 l
Forma:
Square with Handle, Cuadrado con asa
Square, Cuadrada
Square, Cuadrado
Certificaciones/conformidad:
USP <778>, USP 788
USP <778>, USP Class VI, non-cytotoxic, USP <661>, non-pyrogenic, FDA 21 CFR 177.1315, USP <778>, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1315
USP Class VI, non-cytotoxic, USP <661>, non-pyrogenic, FDA 21 CFR 177.1315, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1315
USP Class VI, non-cytotoxic, USP <661>, non-pyrogenic, FDA 21 CFR 177.1520, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1520
Intervalo de temperatura (métrico):
-100°C to 100°C
-70°C to 70°C
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 35
paquete de 50
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma Certificaciones/conformidad Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
16420591 125 ml Square, Cuadrada USP <778>, USP 788 -100°C to 100°C paquete de 50
16440591 1 l Square, Cuadrado USP <778>, USP 788 -70°C to 70°C paquete de 35
16470591 2 l Square, Cuadrado USP <778>, USP 788 -100°C to 100°C paquete de 20
16490591 5 l Square, Cuadrada USP Class VI, non-cytotoxic, USP <661>, non-pyrogenic, FDA 21 CFR 177.1315, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1315 -100°C to 100°C paquete de 6
16480591 5 l Square with Handle, Cuadrado con asa USP <778>, USP Class VI, non-cytotoxic, USP <661>, non-pyrogenic, FDA 21 CFR 177.1315, USP <778>, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1315 -100°C to 100°C paquete de 6
16410601 10 l Square, Cuadrada USP Class VI, non-cytotoxic, USP <661>, non-pyrogenic, FDA 21 CFR 177.1520, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1520 -100°C to 100°C paquete de 2
16400601 10 l Square with Handle, Cuadrado con asa USP Class VI, non-cytotoxic, USP <661>, non-pyrogenic, FDA 21 CFR 177.1520, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), no citotóxico, USP <661>, apirógeno, FDA 21 CFR 177,1520 -100°C to 100°C paquete de 2
7 options
Código de producto. 16420591
Marca: Thermo Scientific™ 38303042
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados específicamente para la fabricación de productos farmacéuticos y biológicos y reducen el riesgo de contaminación cruzada. Fabricados con PC duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra, incluso congelada a -100 °C.
Los garrafones y frascos Biotainer™ de policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™ se han diseñado para la fabricación de productos farmacéuticos y biológicos y reducen el riesgo de contaminación cruzada. Fabricados con policarbonato (PC) duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra, incluso congelada a -100 °C.
  • Se suministran estériles y listos para su uso e incluyen productos limpios certificados, que cumplen las normas USP<788> y mantienen las endotoxinas por debajo de 0,5 EU/ml
  • Los productos limpios certificados incluyen un envase con tres capas y dos capas selladas con calor para facilitar la entrada a entornos de salas limpias.
  • Los productos limpios certificados incluyen un envase con tres capas y dos capas selladas con calor para facilitar la entrada a entornos de salas limpias.
  • Productos estériles y listos para su uso con un nivel garantizado de esterilización de 10-6 dentro del frasco/tapón
  • El PC sólido se puede utilizar de -100 °C a 100 °C, lo que permite el almacenamiento o envío tanto congelado como con mezcla calentada. Se debe probar en condiciones reales de uso ya que los resultados pueden variar en función de la aplicación.
  • Los procedimientos de inspección a lo largo de la fabricación incluyen pruebas de fugas, pruebas dimensionales, inspección visual en busca de partículas y pruebas de aprobación para garantizar que el producto cumple todas las especificaciones
  • Todos los recipientes y sistemas de cierre tienen certificación a prueba de fugas** para la protección de contenidos valiosos
  • Los productos se pueden suministrar con estudios de extracción forzada*, resguardos de validación* y certificados
  • La atención al cliente incluye la enorme experiencia de nuestro equipo de especialistas comerciales, equipo normativo, equipo de calidad y asistencia técnica regional
Además, nuestros productos limpios certificados incluyen:
  • Producción en sala limpia con ISO Clase 7 para limitar las partículas durante el moldeo
  • Dos barreras estériles selladas con calor para proteger el producto antes de su uso
  • Las bolsas selladas térmicamente incluyen aperturas rápidas en la parte superior e inferior y se colocan en un revestimiento de cartón enrollado y sellado con cinta/lazo para evitar la contaminación completa del embalaje interior
  • Con certificación y pruebas entre lotes para cumplir los requisitos de bajo contenido de partículas USP <788> y limitar una posible contaminación de partículas
  • Con certificación de bajo contenido de endotoxinas (0,50 EU/ml) según USP <85> para reducir los pirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4.2 oz., 4,2 oz
Certificaciones/conformidad USP <778>, USP 788
Color azul (translúcido)
Tamaño del tapón 48 mm
Para utilizar con (aplicación) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product, Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Material Policarbonato
N.º por caja 50/Cs.
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100°C to 100°C
Tipo de producto Garrafa Biotainer
Forma Square, Cuadrada
Niveles bajos de partículas USP <788> (Low particulate)
Paso del flujo de trabajo Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.
Mostrar más Mostrar menos
* Los estudios no hacen referencia a las buenas prácticas de fabricación y se proporcionan solo con fines informativos.La identificación y cuantificación de extraíbles puede variar cuando se aplican cambios rutinarios al proceso de fabricación.Nuestros estudios pueden ayudarle a determinar si son necesarios más estudios de sustancias lixiviables para cumplir las expectativas o requisitos normativos aplicables. Están disponibles mediante CDA si se pone en contacto con nosotros en rocregsupport@thermofisher.com
**Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.