Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de cierre hermético para frascos de centrífuga Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10717221
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
S3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) unitSize
10717221 S3 mm paquete de 2
1 options
Código de producto. 10717221
Marca: Thermo Scientific™ DS31310038
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcione un nivel de fiabilidad adicional cuando funcione a velocidades máximas con el conjunto de cierre hermético de frascos para centrífuga Nalgene, para su uso con determinados frascos de centrífuga de 250 ml.
Proporcione un nivel de fiabilidad adicional cuando funcione a velocidades máximas con el conjunto de cierre hermético de frascos para centrífuga Thermo Scientific™ Nalgene™, para su uso con frascos de centrífuga Thermo Scientific™ Nalgene™ seleccionados de 250 y 290 ml con cierre de 38 mm.
  • Se recomienda su uso con frascos para centrífuga Nalgene de 250 ml con cierre de 38 mm. Consulte el prospecto del producto para obtener información sobre la compatibilidad de las botellas.
  • Su ajuste superior ofrece seguridad a máxima velocidad sin fugas.
  • Esterilizable en autoclave/a prueba de fugas† cuando se utiliza con los frascos para centrífuga Nalgene de 250 ml recomendados
Incluye: Incluye tapón de rosca de polipropileno y anillo con reborde, tapón de ETFE Tefzel™ y junta tórica de fluoroelastómero Viton™ para un sellado a prueba de fugas† cuando se utiliza con frascos para centrífuga Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Conjunto de cierre hermético de botellas para centrífuga
Material Polipropileno, ETFE, Fluoroelastómero
N.º por caja 2
N.° por paquete 2
Tamaño de rosca (métrico) S3 mm
Material de revestimiento ETFE, fluoroelastómero
Acabado del cuello S3 mm
Tipo de producto Ensamblaje de la tapa del frasco
Para utilizar con (equipo) Frascos para centrífuga Nalgene de 250 y 290 ml 3120-0250, 3122-0250, 3123-0250, 3127-0250
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.