Learn More
Thermo Scientific™ Juntas y tapones de rosca Nalgene™ de repuesto para garrafones
Descripción
Los tapones y las juntas de repuesto Thermo Scientific™ Nalgene™ de ajuste seguro para los garrafones Nalgene proporcionan un servicio a prueba de fugas†
- Se ajustan a las garrafas Nalgene
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Tapón de repuesto con correa |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 10 |
| N.° por paquete | 10 |
| Acabado del cuello | 53B |
| Tipo de producto | Tapón |
| Para utilizar con (equipo) | Bidón «jerrycan» |
| Tamaño del tapón | 53B |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.