Learn More
Thermo Scientific™ Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de HDPE de ámbar opaco Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10008832
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
250 PCS
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10008832 1 l 38-430 mm paquete de 50
10150903 30 ml 20 mm paquete de 1000
10660334 60 ml 20 mm paquete de 1000
10757113 125 ml 24 mm paquete de 500
10445323 250 ml 24 mm 250 PCS
10099012 500 ml 28 mm paquete de 125
6 options
Código de producto. 10008832
Marca: Thermo Scientific™ 3120040032
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduzca la transmisión de luz UV y proteja los líquidos sensibles a la luz con estos frascos de HDPE de color ámbar opaco, ideales para aplicaciones de embalaje.
Reduce UV light transmission and protect light-sensitive liquids by using Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston Round Narrow-Mouth Opaque Amber HDPE Bottles with Closure. These bottles are ideal for packaging applications.
  • Frascos de boca estrecha en polietileno de alta densidad (HDPE) de ámbar opaco con tapón de polipropileno ámbar opaco
  • Las paredes uniformes son resistentes a fisuras y punciones
  • Tapones sin revestimiento incluidos
  • Embalado a granel para aplicaciones de embalaje
  • Conformes a los requisitos de la Farmacopea estadounidense (USP) sobre recipientes resistentes a la luz
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 32 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1 l
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Ámbar opaco
Descripción Frascos redondos Boston de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 27 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 50
N.° por paquete 50
Esterilidad No estéril
Color del tapón Ámbar opaco
Acabado del cuello 38 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 216 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Altura (imperial) 8,5 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 91 mm
Tipo de tapón Sí (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.