Learn More
Thermo Scientific™ Frascos redondos Boston de boca estrecha Nalgene™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521877
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
125 PCS
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10232913 30 ml 20 mm paquete de 1000
10512045 60 ml 20 mm paquete de 1000
10446663 125 ml 24 mm paquete de 500
10777633 250 ml 24 mm paquete de 250
10622064 500 ml 28 mm 125 PCS
10354293 1 l 38-430 mm paquete de 50
6 options
Código de producto. 10232913
Marca: Thermo Scientific™ 3120060001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice el almacenamiento continuo de frascos de PPCO naturales de boca estrecha con tapón gracias a esta opción de embalaje a granel.
Garantice el almacenamiento continuo de frascos de boca estrecha redondos con tapón de PPCO natural Thermo Scientific™ tipo Boston translúcidos, duraderos y resistentes a productos químicos gracias a esta opción de embalaje a granel. Estos frascos están fabricados con copolímero de polipropileno natural y cuentan con tapones de polipropileno.
Características:
  • Duraderos
  • Translúcido
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz, 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Natural
Descripción Frascos redondos Boston de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material PPCO
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 20 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 61 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 1,35 in
Altura (imperial) 2,4 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Sí (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.