Learn More
Thermo Scientific™ Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de LDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10747293
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
125 PCS
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
Codice prodotto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10747293 125 ml 24 mm paquete de 500
10304393 30 ml 20 mm paquete de 1000
10089252 60 ml 20 mm paquete de 1000
11369774 250 ml 24 mm paquete de 250
10777463 500 ml 28 mm 125 PCS
10354533 1 l 38-430 mm paquete de 50
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10747293
Marca: Thermo Scientific™ 3120030004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Envase, envíe y almacene una gran variedad de reactivos con los frascos de PEBD de boca estrecha redondos con tapón.
Envase, envíe y almacene una gran variedad de reactivos con los frascos de LDPE de boca estrecha redondos tipo Boston con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™, fabricados con polietileno natural de baja densidad.
Características principales
  • Duraderos y transparentes
  • Paredes uniformes resistentes a fisuras y punciones
  • A prueba de fugas† si se utilizan con tapones Nalgene
  • Ideales para análisis de trazas metálicas, dado que el polietileno de baja densidad (PEBD) contiene muy pocas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Natural
Descripción Frascos redondos Boston de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Material LDPE
N.º por caja 500
N.° por paquete 500
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 24 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 101 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 1,98 in
Altura (imperial) 3,97 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Sí (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.