Learn More
Thermo Scientific™ Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel, 1000 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10099202
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10099202 175 ml 24 mm paquete de 250
12140880 30 ml 20 mm paquete de 1000
10502235 60 ml 20 mm paquete de 1000
10212963 125 ml 24 mm paquete de 500
10190513 250 ml 24 mm paquete de 250
10100523 500 ml 28 mm paquete de 125
10690904 1 l 38-430 mm paquete de 50
7 options
Código de producto. 10099202
Marca: Thermo Scientific™ 3120020006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para envasar y enviar líquidos, estos frascos multiuso ofrecen una excelente resistencia química y son muy fiables y duraderos para uso a largo plazo.
Los frascos redondos de boca estrecha de HDPE Thermo Scientific™ Boston, ideales para el envasado y el transporte de líquidos, son muy fiables y duraderos para uso a largo plazo, además de ofrecer una excelente resistencia química.
  • No estériles
  • Polietileno de alta densidad translúcido natural
  • Tapones de polipropileno sin revestimiento natural
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 6 oz, 175 ml
Capacidad (métrico) 175 ml
Capacidad (imperial) 6 oz
Color Natural
Descripción Frascos redondos Boston de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 250
N.° por paquete 250
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 24 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 125 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 2,13 in
Altura (imperial) 4,9 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 54 mm
Tipo de tapón Sí (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.