Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para validación con certificado de limpieza de PETG Nalgene™, 5 ml
Descripción
- Específicamente diseñadas para fabricación de productos farmacéuticos y biológicos
- Limpieza certificada, validado según USP 788
- Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos
- < 0,5 UE/ml, endotoxinas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y transporte de líquidos |
| Material | PETG |
| N.º por caja | 416 |
| N.° por paquete | 52 |
| Cantidad | 416/caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Peso (imperial) | 9 lb |
| Color del tapón | Blanco |
| Mostrar más |