Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de PC Biotainer™ para medios de cultivo con certificación de limpieza óptima Nalgene™
Código de producto. p-7179968
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
20 ml
1 l
2 l
5 l
10 l
Forma:
Cuadrada
Forma redonda
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 35
paquete de 416
paquete de 504
paquete de 6
Código de producto. 16470631
Marca: Thermo Scientific™ CEN350005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Platinum Certified Clean™ Biotainer™ Bottles are certified and lot-to-lot tested to contain less than 1/3 the particulates allowable according to USP <788> to limit potential particulate contamination.
Products are washed with USP Water for Injection and handled post-washing in Class 5 clean rooms with Class 4 packaging/inspection hoods to produce these very low particulate products. Certified and lot-to-lot tested to contain less than 1/3 the particulates allowable according to USP <788> to limit potential particulate contamination. Sterile, ready-to-use products with a Sterility Assurance Level of 10-6 inside the container/closure, including two heat-sealed sterile barriers to protect product prior to use.
  • Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas.
  • Construidos con PC duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra
  • Diseñado específicamente para fabricantes farmacéuticos y biológicos
  • Los tapones están revestidos con silicona para garantía a prueba de fugas
  • Compatibilidad con una amplia documentación de validación
  • Excelente para aplicaciones de congelación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 ml
Capacidad (imperial) 0,16 oz
Color Transparente, tinte azul
Diámetro interior del cuello (métrico) 20 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de líquidos en congelador, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Material Policarbonato
N.º por caja 416/Cs.
N.° por paquete 52/Pk.
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100°C to 100°C
Peso (imperial) 9 lb
Color del tapón Blanco
Niveles bajos de partículas <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), USP 661, FDA 21CFR 177.1315
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 46 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo de plástico
Anchura (imperial) 12,5 in
Revestimiento del tapón Silicona
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 22 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave