Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de PC Biotainer™ para medios de cultivo con certificación de limpieza óptima Nalgene™
Código de producto. 16440631
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
20 ml
1 l
2 l
5 l
10 l
Forma:
Cuadrada
Forma redonda
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 35
paquete de 416
paquete de 504
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma unitSize
16440631 2 l Cuadrada paquete de 20
16470631 5 ml Forma redonda paquete de 416
16480631 20 ml Forma redonda paquete de 504
16420631 1 l Cuadrada paquete de 35
16450631 5 l Cuadrada paquete de 6
16460631 10 l Cuadrada paquete de 2
6 options
Código de producto. 16440631
Marca: Thermo Scientific™ CEN323342
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Platinum Certified Clean™ Biotainer™ Bottles are certified and lot-to-lot tested to contain less than 1/3 the particulates allowable according to USP <788> to limit potential particulate contamination.
Products are washed with USP Water for Injection and handled post-washing in Class 5 clean rooms with Class 4 packaging/inspection hoods to produce these very low particulate products. Certified and lot-to-lot tested to contain less than 1/3 the particulates allowable according to USP <788> to limit potential particulate contamination. Sterile, ready-to-use products with a Sterility Assurance Level of 10-6 inside the container/closure, including two heat-sealed sterile barriers to protect product prior to use.
  • Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas.
  • Construidos con PC duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra
  • Diseñado específicamente para fabricantes farmacéuticos y biológicos
  • Los tapones están revestidos con silicona para garantía a prueba de fugas
  • Compatibilidad con una amplia documentación de validación
  • Excelente para aplicaciones de congelación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 l
Capacidad (imperial) 67,6 oz
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,89 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 48 mm
Para utilizar con (aplicación) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Material Policarbonato
N.º por caja 20/Cs.
N.° por paquete 5/Pk.
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -100°C to 100°C
Peso (imperial) 14,5 lb
Color del tapón Blanco
Niveles bajos de partículas <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), USP 661, FDA 21CFR 177.1315
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 265 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo de plástico
Anchura (imperial) 19,75 in
Revestimiento del tapón Silicona
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 116 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave