Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de PC Biotainer™ para medios de cultivo con certificación de limpieza óptima Nalgene™
Descripción
Products are washed with USP Water for Injection and handled post-washing in Class 5 clean rooms with Class 4 packaging/inspection hoods to produce these very low particulate products. Certified and lot-to-lot tested to contain less than 1/3 the particulates allowable according to USP <788> to limit potential particulate contamination. Sterile, ready-to-use products with a Sterility Assurance Level of 10-6 inside the container/closure, including two heat-sealed sterile barriers to protect product prior to use.
- Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas.
- Construidos con PC duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra
- Diseñado específicamente para fabricantes farmacéuticos y biológicos
- Los tapones están revestidos con silicona para garantía a prueba de fugas
- Compatibilidad con una amplia documentación de validación
- Excelente para aplicaciones de congelación
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 l |
| Capacidad (imperial) | 33,8 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,89 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 48 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Media/Buffer Preparation , Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
| Material | Policarbonato |
| N.º por caja | 35/Cs. |
| N.° por paquete | 5/Pk. |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |