Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de PC Biotainer con certificado de limpieza Nalgene™, 125 ml
Código de producto. 16400631
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16400631 125 ml paquete de 50
1 options
Código de producto. 16400631
Marca: Thermo Scientific™ CEN303042
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos Biotainer™ Thermo Scientific™ Nalgene™ diseñados para uso en productos farmacéuticos y biológicos
  • Reduzca el riesgo de contaminación cruzada y elimine los costes de limpieza, esterilización y validaciones asociadas.
  • Construidos con PC duradero y translúcido que garantiza la integridad de la muestra
  • Diseñado específicamente para fabricantes farmacéuticos y biológicos
  • Los tapones están revestidos con silicona para garantía a prueba de fugas
  • Compatibilidad con una amplia documentación de validación
  • Excelente para aplicaciones de congelación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Color Transparente
Descripción Frasco Biotainer™ con certificación de limpieza superior cuadrado de PETG Nalgene™, 125 ml, estéril, <1/3 partículas permitidas según USP <778>
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,06 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 26,7 mm
Altura con tapón (métrico) 104,6 mm
Material Policarbonato
N.º por caja 50
Esterilidad Estéril
Peso (imperial) 8 lb
Certificaciones/conformidad < 1/3 partículas permitidas de acuerdo con la norma USP <778>
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 104,6 mm
Anchura (imperial) 12,5 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 52,1 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave