Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Amber Carboy
Descripción
Proteja productos químicos fotosensibles, reactivos, tampones y patrones al mezclar y almacenar. Las garrafas de HDPE ámbar Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón de polipropileno (PP) ámbar cumplen los requisitos de la prueba de transmisión de luz de la Farmacopea Estadounidense (USP última edición) para el almacenamiento de materiales sensibles a la luz.
- Opaco
- Prácticas asas laterales anchas
- A prueba de fugas†
- No esterilizable en autoclave
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 2,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 10 l |
| Certificaciones/conformidad | Cumple los requisitos de la prueba de transmisión de luz de la Farmacopea Estadounidense (USP, última edición) para el almacenamiento de materiales fotosensibles. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 83 B |
| Color | Ámbar |
| Descripción | Garrafa de HPDE ámbar |
| Para utilizar con (aplicación) | Proteja productos químicos fotosensibles, reactivos, tampones y patrones al mezclar y almacenar., Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
| Incluye | Asas de hombro anchas |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.