Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Código de producto. 10595781
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
16
17
18
24
25
73
82
Diámetro interior (métrico):
0,32 cm
0,48 cm
0,64 cm
0,79 cm
0,95 cm
0,13 cm
Tamaño de la unidad:
7.62 M
7.62 metro
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Diámetro interior (métrico) unitSize
10595781 73 0,95 cm 7.62 metro
10340741 15 0,48 cm 7.62 metro
10636801 16 0,32 cm 7.62 M
10518892 17 0,64 cm 7.62 metro
10430723 18 0,79 cm 7.62 M
10142161 24 0,64 cm 7.62 M
10585781 25 0,48 cm 7.62 metro
10515981 82 0,13 cm 7.62 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10595781 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 80603173
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice la absorción de proteínas y productos alimenticios con este tubo flexible, duradero, de alto grado de pureza y translúcido, ideal para aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos, así como en la industria alimentaria y de bebidas.
Minimice la absorción de proteínas y productos alimenticios con los tubos de silicona curada con platino Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 para bombas peristálticas. Este tubo flexible y duradero ofrece una superficie de baja adherencia, lo que lo convierte en la solución ideal para una amplia variedad de bombas y aplicaciones de transferencia como aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos, así como en la industria alimentaria y de bebidas.
Características:
  • Sin sabor, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos.
  • No contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado.
  • Su superficie de baja adherencia minimiza la absorción de proteínas y productos alimenticios.
  • Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, óxido de etileno (EtO) y procedimientos químicos.
  • Dureza de durómetro: Shore A, 50
Información para pedidos:
En cajas de 7,6 m (25 ′) con doble envase
Nota:
No previsto para uso invasivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumplen los requisitos de la FDA, la USDA y de la clase VI de la 24.ª edición de la Farmacopea Estadounidense y los estándares sanitarios 3A.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (3 x 8 pulg)
Diámetro interior (métrico) 0,95 cm
Material Silicona curada con platino
Longitud global (imperial) 25 ft
Longitud global (métrico) 7,6 m
Cantidad de embalaje 25 Pk.
Tamaño de los tubos 73
Color Translúcido
Dureza 50 (Shore A)
Flexibility Radio de curvatura de 4xDE
Max. Operating Temperature (English) 450 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 232 °C
Tipo de producto Tubos flexibles
Cantidad 25 Pk.