Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de silicona curada con platino Nalgene™ 50
Descripción
Reduzca al mínimo la absorción de proteínas y productos alimenticios. Los tubos de silicona curada con platino Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 son flexibles y duraderos y ofrecen una superficie de baja adherencia, lo que los convierte en la solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones de transferencia y bombeo, tales como aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos, así como en la industria alimentaria y de bebidas.
- Insípidos, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos
- Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, óxido de etileno (EtO) y procedimientos químicos.
- Dureza de durómetro: Shore A, 50
Información para pedidos:
En cajas de 15,2 m (50 ′) con doble envase
Nota:
No previsto para uso invasivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumplen los requisitos de la FDA, la USDA y de la clase VI de la 24ª edición de la Farmacopea Estadounidense para materiales de plástico; y los estándares sanitarios 3A. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (3 x 8 pulg) |
| Diámetro interior (métrico) | 9,5 mm |
| Material | Silicona curada con platino |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,9 cm (1 x 2 pulg), 13 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 ft |
| Longitud global (métrico) | 15,24 m |
| Grosor (imperial) | 1,9 cm (1 x 16 pulg) |
| Grosor (métrico) | 0,16 cm |
| Mostrar más |