Learn More
Thermo Scientific™ Tubos lineales Nalgene™ 489 de LDPE, DI de 3/8
GREENER_CHOICE
Product Code. 11334675
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/2 pulg
1/4 pulg
1/8 pulg
3/8 pulg
5/8 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1/2 pulg, 12,7 mm
1/4 pulg, 6,35 mm
3/4 pulg, 19,0 mm
3/8 pulg, 9,52 mm
5/8 pulg, 15,9 mm
Presión máxima:
10,48 bar (152 psig) a 23 °C (73 °F), 5,24 bar (76 psig) a 63 °C (145 °F), 76 psig at 145°F
12,34 bar (179 psig) a 63 °C (145 °F), 24,68 bar (358 psig) a 23 °C (73 °F), 358 psig at 73°F
3,30 bar (48 psig) a 63 °C (145 °F), 6,61 bar (96 psig) a 23 °C (73 °F), 96 psig at 73°F
59 psig a 145 °C (63 °F), 8,1 bar (118 psig) a 23 °C
7,37 bar (107 psig) a 63 °C (145 °F), 14,75 bar (214 psig) a 23 °C (73 °F), 214 psig at 73°F
Unit Size:
30 metros
30.40 metro
30.48 metro
Product Code. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima unitSize
11334675 5/8 pulg 3/4 pulg, 19,0 mm 3,30 bar (48 psig) a 63 °C (145 °F), 6,61 bar (96 psig) a 23 °C (73 °F), 96 psig at 73°F 30.40 metro
11384665 1/8 pulg 1/4 pulg, 6,35 mm 12,34 bar (179 psig) a 63 °C (145 °F), 24,68 bar (358 psig) a 23 °C (73 °F), 358 psig at 73°F 30.48 metro
11304675 1/4 pulg 3/8 pulg, 9,52 mm 7,37 bar (107 psig) a 63 °C (145 °F), 14,75 bar (214 psig) a 23 °C (73 °F), 214 psig at 73°F 30 metros
11314675 3/8 pulg 1/2 pulg, 12,7 mm 10,48 bar (152 psig) a 23 °C (73 °F), 5,24 bar (76 psig) a 63 °C (145 °F), 76 psig at 145°F 30 metros
11324675 1/2 pulg 5/8 pulg, 15,9 mm 59 psig a 145 °C (63 °F), 8,1 bar (118 psig) a 23 °C 30.40 metro
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11334675
Brand: Thermo Scientific™ 80100625
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Vea los niveles de líquidos fácilmente con estos tubos lineales de LDPE 489 translúcidos, asequibles y muy adecuado para un uso industrial y de laboratorio.
Visualice los niveles de líquido con facilidad con los tubos de LDPE lineales y translúcidos Thermo Scientific™ Nalgene™ 489. Asequibles y muy adecuados para uso industrial y de laboratorio, estos tubos de polietileno de baja densidad son menos flexibles que los tubos de PVC Nalgene 180 pero se pueden doblar para facilitar las configuraciones.
Características:
  • Tubo semirrígido (dureza de durómetro 50 Shore D), asequible y excelente para uso industrial y en laboratorios.
  • Atóxico, carece de olor y sabor. Este tubo de calidad alimentaria cumple la normativa 21 CFR 177.1520 sobre envasado de alimentos.
  • Los tubos se pueden doblar para facilitar la instalación, se pueden esterilizar con sustancias químicas para reutilizarlos y tienen una resistencia química superior.
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Cumple las normativas de la FDA sobre uso alimentario.
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 5/8 pulg
Diámetro interior (métrico) 15,9 mm
Material LDPE
Diámetro exterior (imperial) 3/4 pulg, 19,0 mm
Longitud global (imperial) 100 pies
Longitud global (métrico) 30,48 m
Grosor (imperial) 1/16 pulg
Grosor (métrico) 0,16 cm
Cantidad de embalaje 1 pieza de tubo, 15,24 m (100 m) de longitud
Color Translúcido
Dureza Durómetro 50(D)
Flexibility Radio de curvatura de 8xDE
Presión máxima 3,30 bar (48 psig) a 63 °C (145 °F), 6,61 bar (96 psig) a 23 °C (73 °F), 96 psig at 73°F
Max. Operating Temperature (English) 175 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 79 °C
Tipo de producto Tubos semirrígidos
Show More Show Less
Nota: No cumple la norma 51 de la NSF sobre uso de zonas alimentarias.