Learn More
Thermo Scientific™ Biofrasco de PPCO con tapón de sellado Nalgene™ de 2 l
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11359664
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 24
Código de producto. 11359664
Marca: Thermo Scientific™ 31202024
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Procese una recogida de 12 l en un solo ciclo con este frasco de 2 l, la solución perfecta para la separación de recogidas de grandes volúmenes.
Procese una recogida de 12 l en un solo ciclo con el biofrasco de PPCO con tapón de sellado Thermo Scientific™ Nalgene™ de 2 l, la solución perfecta para la separación de recogidas de grandes volúmenes. Diseñado para su uso en las centrífugas Thermo Scientific RC12BP™ Plus y los rotores oscilantes H-12000, su ajuste perfecto garantiza un rendimiento óptimo.
Características principales:
  • Ideales para aislamientos de bacterias, levaduras y tejidos
  • Procese hasta 12 l en un solo ciclo a velocidades de hasta 7333 x g.
  • El diseño de boca ancha graduada facilita la decantación, la resuspensión y la extracción de sedimentos
  • Su forma cónica y su superficie interna lisa garantizan la formación de sedimentos compacta
  • El diseño de dos piezas de tapa y tapón de sellado favorece la manipulación aséptica
  • Para temperaturas de funcionamiento de centrifugado de 4 ° a 22 °C y almacenamiento a 0 °C
  • Es necesario el uso de puente de asistencia (n.º de catálogo 75007686).
Incluye:
Tapa de polipropileno con junta de silicona y tapón de rosca de polipropileno para garantía a prueba de fugas†
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “«a prueba de fugas»” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota:
Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente. Separe recogidas de grandes volúmenes en un solo ciclo con el biofrasco de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene de 2 l. Diseñado para su uso en las centrífugas Thermo Scientific RC12BP Plus y los rotores oscilantes H-12000, su ajuste perfecto garantiza un rendimiento óptimo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 l
Capacidad (imperial) 67,62 oz
Color Translúcido
Descripción Biofrasco PPCO de 2 l con tapón de sellado de PP, estéril
Material PPCO
Longitud (métrico) 175,3 mm
N.º por caja 24
N.° por paquete 24
Color de tornillo Blanco
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 111,3 mm
Certificaciones/conformidad Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense, no citotóxicos, no hemolíticos
Closure Included Sí
Graduated Sí
Fuerza máx. 7333 x g
Boca Ancha
Forma Cónicos
Altura (métrico) 209,3 mm
Tipo de producto Frasco para productos biológicos
Material del cierre Polipropileno, silicona
Tipo de tapón Tapón de sellado
Dispensación a través del tapón No