missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NAE1 Mouse anti-Human, Clone: OTI1E10, liquid, TrueMAB™

Código de producto. 17583923
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17583923 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17583923 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA804384

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The protein encoded by this gene binds to the beta-amyloid precursor protein. Beta-amyloid precursor protein is a cell surface protein with signal-transducing properties, and it is thought to play a role in the pathogenesis of Alzheimer′s disease. In addition, the encoded protein can form a heterodimer with UBE1C and bind and activate NEDD8, a ubiquitin-like protein. This protein is required for cell cycle progression through the S/M checkpoint. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno NAE1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NAE1
N.º de referencia del gen Q13564
Alias de gen A-116A10.1, APPBP1, HPP1, ula-1
Símbolos de los genes NAE1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-274 of human NAE1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8883
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.