Learn More
Melford NADP
Código de producto. 30018568
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
30018568 1 g 1 g
30018567 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 30018568
Marca: Melford N201201.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • Substance Name: β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate, Oxidized Form, Monosodium Salt Trihydrate
  • CAS Number: 1184-16-3
  • Molecular Formula: C21H27N7O17P3Na 2H2O
  • Molecular Weight: 801.4 g/mol
Especificaciones
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C21H27N7O17P3Na-XH2O
CAS 1184-16-3