Learn More
NADH disodium salt, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
Descripción
NADH disodium salt (Disodium NADH) is an orally active reduced coenzyme. NADH disodium salt is a donor of ADP-ribose units in ADP-ribosylaton reactions and a precursor of cyclic ADP-ribose. NADH disodium salt plays a role as a regenerative electron donor in cellular energy metabolism, including glycolysis, β-oxidation and the tricarboxylic acid (TCA) cycle.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NADH disodium salt |
| CAS | 606-68-8 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H27N7Na2O14P2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Disodium NADH |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (140.96 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (140.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP([O-])(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N5C=C(C(N)=O)CC=C5)O4)=O)([O-])=O)O3)C=N2)=NC=N1.[Na+].[Na+] |
| Peso molecular (g/mol) | 709.4 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.