Learn More
Porcelaines Avignon™ Cesta rectangular de porcelana Nacelle
Descripción
- Temperatura máxima: 1200 °C
- Forma rectangular
- Porcelana
- Estilo de cesta
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Porcelana |
| Temperatura máxima | 1200 °C |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Altura (métrico) | 12mm |
| Product Type | Cestas de porcelana rectangulares |