Learn More
Porcelaines Avignon™ Cesta rectangular de porcelana Nacelle
Añada la cesta de porcelana rectangular Porcelaines Avignon™ Nacelle a su instrumental de vidrio de laboratorio de porcelana para mejorar la eficacia y la eficiencia al calentar y enfriar mezclas.
Marca:  Porcelaines Avignon™ 11803
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11718493
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Temperatura máxima: 1200 °C
  • Forma rectangular
  • Porcelana
  • Estilo de cesta
Especificaciones
Especificaciones
Porcelana
16mL
Cestas de porcelana rectangulares
1200 °C
12mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Porcelaines Avignon™ Cesta rectangular de porcelana Nacelle > Capacidad: 16mL