missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NACA2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17111344 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17111344 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17111344

Marca: Invitrogen™ PA5113481

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NACA2 Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

Prevents inappropriate targeting of non-secretory polypeptides to the endoplasmic reticulum (ER). Binds to nascent polypeptide chains as they emerge from the ribosome and blocks their interaction with the signal recognition particle (SRP), which normally targets nascent secretory peptides to the ER. Also reduces the inherent affinity of ribosomes for protein translocation sites in the ER membrane (M sites). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NACA2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica NACA2
N.º de referencia del gen Q9H009
Alias de gen alpha-NAC protein; Alpha-NAC-like; ANAC; Hom s 2.01; hom s 2.01 protein; IgE autoantigen alpha-nascent polypeptide-associated complex; NACA2; NACAL; NAC-alpha-like; nascent polypeptide associated complex alpha subunit 2; nascent polypeptide-associated complex alpha subunit 2; nascent polypeptide-associated complex subunit alpha-2; Nascent polypeptide-associated complex subunit alpha-like; nascent polypeptide-associated complex, alpha polypeptide, 2; Prpk; Trp53rk
Símbolos de los genes NACA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Nascent polypeptide-associated complex subunit alpha-2 protein (1-215AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 342538
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.