Learn More
Nabertherm™ Hornos de mufla con puerta abatible, 1100 °C
Código de producto. 15476672 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
9 L
15 l
Control de temperatura:
B410
C450
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Control de temperatura unitSize
15476672 9 L B410 cada uno
15413402 5 l C450 cada uno
15433402 15 l C450 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15476672 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor L092K1RN1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Muffle furnaces are the reliable and long-lasting all-rounders in the laboratory and are ideally suited for a large number of processes in the field of material research and heat treatment.
  • Uniformidad de temperatura óptima de +/- 5K con entrada de aire fresco cerrada en espacio de trabajo vacío
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizadas con refrigeración por ventilador adicional para una temperatura superficial baja
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no se clasifican como carciogénicos según TRGS 905, clase 1 o 2
  • Placas de calentamiento cerámicas con elementos calefactores integrales que están protegidos y son fáciles de sustituir
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • Tiempos de entrega muy cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipo adicional
  • Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
  • Controlador de límite de temperatura excesiva con temperatura de corte ajustable para protección térmica
  • Conexión de gas de protección para purgar con gases no inflamables
  • Sistema de suministro de gas manual o automático
  • Puerto para termopar en la pared trasera o en la puerta del horno
  • Control de procesos y documentación mediante el paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
Especificaciones
Tipo de controlador B410
Capacidad (métrico) 9 L
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Horno
Modelo Flap door
Control de temperatura B410
Dimensiones interiores (F x An x Al) 240 x 230 x 170 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 455 x 415 x 515 mm
Anchura (métrico) 358 mm
Altura (métrico) 460 + 205 mm (incluida la puerta elevadora abierta)
Peso (métrico) 35 kg
Requisitos eléctricos 1 fases
Tensión 220/240 V
Vataje 3,0 kw
Frecuencia 50/60 Hz