missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nab2 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145221
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30145221 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30145221

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP299585CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Nab2 Polyclonal antibody specifically detects Nab2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nab2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EGR-1-binding protein 2, MADEREGR1 binding protein 2, Melanoma-associated delayed early response protein, MGC75085, NGFI-A binding protein 2 (EGR1 binding protein 2), NGFI-A-binding protein 2, Protein MADER
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Nab2.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4665
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.