Learn More
Invitrogen™ NA-XTD™ Influenza Neuraminidase Assay Kit
Descripción
Includes
El kit de ensayo de neuraminidasa de influenza incluye sustrato 1000X NA-XTD, tampón de preparación de muestras NA, tampón de ensayo NA-XTD, acelerador NA-XTD y 10 microplacas de detección El juego de reactivos de ensayo de neuraminidasa de influenza incluye sustrato 1000X NA-XTD, tampón de preparación de muestras NA
El kit NA-XTD incluye reactivos de detección y microplacas, lo que elimina la necesidad de emplear luminómetros equipados con un inyector de reactivo y hace que su uso sea más sencillo. Este kit también incorpora los protocolos completos de los ensayos de cuantificación de sensibilidad a los inhibidores de la neuraminidasa en varios aislamientos del virus de la gripe, entre los que se incluyen: virus de la gripe humana tipos A y B, virus de la gripe pandémica A (H1N1), virus de la gripe aviar, virus de la gripe equina y virus de la gripe porcina.
- Rendimiento superior: cinética de emisión de luz de larga duración mejorada y flexibilidad en los tiempos de lectura
- Alta sensibilidad: alta relación señal-ruido del ensayo, detección de concentraciones bajas del virus y amplio rango dinámico de ensayo
- Requisitos de instrumentación sencillos: no se necesitan inyectores de reactivo ni luminómetros
- Múltiples aplicaciones: permite realizar ensayos del IC50 de los inhibidores de la neuraminidasa y cuantificaciones del virus basadas en células
Cinética de emisión de luz de larga duración mejorada y flexibilidad en los tiempos de lectura
El ensayo NA-XTD produce una cinética de emisión de luz de mayor duración que el ensayo NA-Star, lo que elimina la necesidad de emplear luminómetros con inyectores de reactivos y permite una mayor flexibilidad en los tiempos de lectura y procesamiento por lotes de las placas de ensayo. La semivida de la señal del ensayo NA-XTD es de aproximadamente 2 horas, más que la semivida de la señal del ensayo NA-Star, que es de entre 5 y 10 minutos. Los valores de IC-50 determinados a partir de los datos recopilados inmediatamente o hasta 3 horas después de añadir la solución de aceleración NA-XTD son idénticos.
Alta sensibilidad
El ensayo quimioluminiscente NA-XTD proporciona una mayor sensibilidad de detección (gracias a un mejor límite de detección de extremo bajo), una mayor relación señal-ruido del ensayo y un rango dinámico de ensayo más amplio que los ensayos fluorescentes con el sustrato de MUNANA. El ensayo NA-XTD también suele mostrar una relación señal-ruido ligeramente superior a la del ensayo NA-Star. El ensayo NA-XTD proporciona una sensibilidad entre 2 y 50 veces mayor para la relación señal-ruido que los ensayos de fluorescencia basados en MUNANA, según el aislamiento del virus. El ensayo NA-XTD proporciona un rango dinámico de detección de entre 3 y 4 órdenes de magnitud de la concentración de la enzima neuraminidasa, en comparación con el rango de magnitud de entre 2 y 3 órdenes de los ensayos fluorescentes de MUNANA. La amplia gama de ensayos quimioluminiscentes de neuraminidasa permite determinar los valores de IC-50 de una amplia gama de concentraciones de virus, lo que elimina la necesidad de realizar titulaciones de los virus antes de realizar ensayos de determinación de IC50.
Requisitos de instrumentación sencillos
Lo óptimo es extraer una pequeña muestra de medios de cultivo y analizarla directamente con reactivos NA-XTD, lo que permite analizar varias muestras a lo largo del tiempo.
Especificaciones
- Método de detección: Quimioluminiscente
- Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca)
- Forma: Líquido
- Formato: Placa de 96 pocillos
- Compatibilidad con un alto rendimiento: Compatible con un alto rendimiento
- Lectura de los datos: Extremo
- Sustrato: NA-XTD
- Propiedades de sustrato: Sustrato químico
- Tipo de sustrato: Sustrato de neuraminidasa
- Enzima diana: Neuraminidasa, sialidasa
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Este kit contiene sustrato NA-XTD™ 1000x, tampón de preparación de muestras NA, tampón de ensayo NA-XTD™, sustrato de aceleración NA-XTD™ y 10 microplacas de detección. Almacenar todos los reactivos de 2 °C a 8 °C. |
| Método de detección | Quimioluminiscencia mejorada |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de neuraminidasa de influenza |
| Para utilizar con (equipo) | Luminómetro (microplaca) |
| Tipo de producto | Ensayo de neuraminidasa |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible, menos peligroso |
| Línea de productos | NA-XTD, NovaBright |
| Cantidad | 10 placas de 96 pocillos |
| Mostrar más |