Learn More
Invitrogen™ NA-Star™ Influenza Neuraminidase Inhibitor Resistance Detection Reagent Set
Descripción
Includes
Sustrato, tampón necesario y acelerador de reacción
El juego de reactivos para la detección de la resistencia del inhibidor de la neuraminidasa de la gripe NA-Star incluye todo lo necesario para cuantificar la actividad de la neuraminidasa y la resistencia del inhibidor de la neuraminidasa en los virus de la gripe aviar, equina, humana (tipos A y B) y porcina. El protocolo rápido y fácil del kit y el práctico formato de placa de 96 pocillos lo hacen ideal para controlar la resistencia a los inhibidores de la neuraminidasa del virus de la gripe, así como para la detección de compuestos inhibidores de alto rendimiento.
- Incluye soluciones prefabricadas para todos los reactivos necesarios, lo que le permite estandarizar los ensayos y comparar los resultados entre laboratorios fácilmente
- Proporciona una sensibilidad hasta 50 veces más alta que los ensayos con sustrato de ácido N-acetilneuraminico de metilumbelliferona (MUNANA) fluorescente
- El rango dinámico de cuatro órdenes de magnitud le permite quantificar aislados de virus en una amplia gama de concentraciones de virus y con niveles variables de actividad de la neuraminidasa sin realizar numerosas diluciones de la muestra
- El protocolo rápido y fácil le permite completar los ensayos en menos de 1,5 horas, lo que proporciona una rápida producción de ensayos
Especificaciones
- Objetivo: Neuraminidasa
- Método de detección: Quimioluminiscencia mejorada
- Para uso con equipo: Luminómetro (microplaca)
- Formulario Líquido
- Compatibilidad con alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
- Lectura: Punto final
- Propiedades del sustrato: Sustrato químico
- Tipo de sustrato: Sustrato de neuraminidasa
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El conjunto incluye el sustrato, el tampón necesario y el acelerador de reacción. Almacenar todos los componentes de 2 °C a 8 °C. |
| Método de detección | Quimioluminiscencia mejorada |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de la resistencia del inhibidor de la neuraminidasa de influenza, Inhibitor Resistance Detection |
| Para utilizar con (equipo) | Luminómetro (microplaca) |
| Tipo de producto | Ensayo de neuraminidasa |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Línea de productos | NA-Star, NovaBright |
| Cantidad | 1 set |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Mostrar más |