Learn More
Invitrogen™ NA-Star™ Detection Microplates
Código de producto. 12664255
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
12664255 10 placas paquete de 10
1 options
Código de producto. 12664255
Marca: Invitrogen™ 4374349
Microplacas de 96 pocillos de color blanco sólido, suministradas con tapa, optimizadas para su uso con reactivos del ensayo quimioluminiscentes. Las microplacas de detección Thermo Scientific NA-Star son ideales para su uso con otros ensayos quimioluminiscentes que no requieren un
Ideal para su uso con otros ensayos quimioluminiscentes que no requieren una química de superficie o un revestimiento específicos. Proporcionan una superficie de fijación de alto nivel que se puede recubrir con reactivos de captura específicos para su uso con aplicaciones de análisis de captura/inmunoensayo, si se desea.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Formato Estándar
Contenido y almacenamiento Contiene 10 placas con cubiertas
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos NA-Star, NovaBright
Para utilizar con (equipo) Luminómetro (microplaca)
Bloqueo de placas Ninguno
Cantidad 10 placas
Condiciones de envío Temperatura ambiente