Descripción
- Tapones de rosca N 9
- Amplia gama de tapones de rosca con diferentes materiales de septo y colores de tapón
- Tapones de rosca unidos (septos conectados con firmeza con el tapón; no se pueden retirar); ventaja: las agujas de HPLC gruesas (romas) no pueden empujar el septo en el vial–
- Tapón de rosca polimagnético 702166 para CTC GC PAL
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Precortados | Yes |
| Septo | Silicona blanca/PTFE azul, ranurada |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Tamaño del tapón | N9 |