Description
La fabricación de tapones totalmente automatizada con parámetros de producción definidos evita las variaciones en la condición física y analítica del componente más importante del análisis: el tapón. Las estrictas especificaciones analíticas del material de septos solo permiten el procesamiento de dicho material que supere las pruebas analíticas exhaustivas en el laboratorio. Estos productos se fabrican bajo estrictas condiciones de higiene. Se han implementado controles durante el proceso y una inspección final de control de calidad para garantizar una calidad fiable del producto.
- Tapones de rosca ya montados y listos para usar fabricados con propileno de color negro resistente
- Se utiliza con viales con tapón de rosca Macherey-Nagel™ N8 con una abertura de 8 mm y un cuello de rosca de 8-425
- El septo del orificio central está fabricado con caucho de silicona de suavidad media y una membrana de PTFE
- Se envasan 100 tapones en una bolsa de polietileno (PE)
Specifications
Specifications
| Color | Negro |
| Material | Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Septo | Silicona blanca/PTFE roja |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm (dureza: 45° shore A) |
| Tamaño del tapón | 8-425 |
| Para utilizar con (equipo) | Viales con tapón de rosca N 8 |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.