Learn More
N4BP2L2 Monoclonal Antibody (OTI3F12), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200015963
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17573653 30 μL 30 microlitros
17553653 100 μL 100 microlitros
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17573653
missing translation for 'mfr': Origene Technologies TA804204S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Mouse Monoclonal Antibody
N4BP2L2 Monoclonal antibody specifically detects N4BP2L2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Antígeno N4BP2L2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica N4BP2L2
N.º de referencia del gen Q92802
Alias de gen 2700092H06Rik; 92M18.3; CG005; CG016; N4BP2L2; NEDD4 binding protein 2 like 2; NEDD4 binding protein 2-like 2; NEDD4-binding protein 2-like 2; PFAAP5; phosphonoformate immuno-associated protein 5; Phosphonoformate immuno-associated protein 5 homolog; protein from BRCA2 region; zag1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human N4BP2L2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10443
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a