missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ N4BP2L1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18045971
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18045971 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18045971

Marca: Invitrogen™ PA5144861

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SGKTTLARQL QHDFPRALIF STDDFFFRED GAYEFNPDFL EEAHEWNQ Antigen sequence identity: Mouse 90%; Rat 92%.

N4BP2L1 (NEDD4 Binding Protein 2 Like 1) is a Protein Coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene includekinase activity. An important paralog of this gene isN4BP2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno N4BP2L1
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica N4BP2L1
N.º de referencia del gen Q5TBK1
Alias de gen 2410024N18Rik; AI428195; B230342M21Rik; CG018; CG081; hypothetical gene CG018; N4BP2L1; NEDD4 binding protein 2 like 1; NEDD4 binding protein 2-like 1; NEDD4-binding protein 2-like 1
Símbolos de los genes N4BP2L1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence. Antigen range: 53-100. Recombinant protein control fragment (Product #RP-110027).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90634
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Formato Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.