Learn More
N3PT, MedChemExpress
Código de producto. 16497086
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497086 100 mg 100 miligramos
16497028 10 mg 10 miligramos
16459577 5 mg 5 miligramos
16413087 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16497086
Marca: Medchem Express HY16339
MedChemExpress N3PT(N3-pyridyl thiamine) is a potent and selective transketolase(TKT) inhibitor (IC50= 22 nM for Apo-TK) both in vitro and in vivo.
N3PT(N3-pyridyl thiamine) is a potent and selective transketolase(TKT) inhibitor (IC50= 22 nM for Apo-TK) both in vitro and in vivo.
Specifikationer
Nombre del producto químico o material N3PT
CAS 13860-66-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H19Cl2N3OS
Cantidad 100 mg
Sinónimo N3-pyridyl thiamine
Información de solubilidad DMSO : 2.86 mg/mL (8.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC2=CC=C(C)N=C2N.[H]Cl.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 336.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.28
Porcentaje de pureza 98.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.