Descripción
- Tapones rasgables centrales y tapones rasgables completos N 20
- Tapones para encapsular bimetálicos y tapones para encapsular magnéticos N 20
- Para su uso en muestreadores automáticos con sistema de transporte magnético –
- El encapsulado de los tapones para encapsular resulta más práctico.
- Todos los tapones mencionados anteriormente están disponibles con septos de PTFE/silicona, así como con septos de PTFE/butilo en diferentes versiones.
- Las aplicaciones por encima de 120 °C requieren septos de PTFE/silicona.
- También hay disponibles tapones y septos individuales así como tapones de PE N 20.
- Las herramientas de encapsulado manuales y electrónicas N 20 completan esta gama de productos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Plata |
| Material | Aluminio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Septo | silicona azul transparente /PTFE incoloro |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Grosor (métrico) | 3 mm |
| Tipo de producto | Tapón para encapsular |