Learn More
Aalborg™ Caudalímetro de masa de N2
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro de masa |
| Exactitud | ± 5% |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración NIST |
| Intervalo de caudal | De 0 a 2 LPM |
| Detalles de la fuente de alimentación | 12 V a 200 mA máx |
| Precisión | ±1,5 % |
| Báscula | Escala completa |
| Temperatura (métrico) | De 5 °C a 50 °C |