Learn More
N1-[4-Ciano-2-(trifluorometoxi)fenil]acetamida, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2705648
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10180892 1 g 1 g
10233622 10 g 10 g
11366965 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10180892 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00674DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175278-19-0
Fórmula molecular C10H7F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 244.173
Número MDL MFCD00204174
Clave InChI RHBNAXXJVYFEEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-cyano-2-trifluoromethoxy acetanilide, n1-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilide, maybridge1_000083, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilid, n-4-cyano-2-trifluoromethoxyphenyl-acetamide
PubChem CID 2736739
Nombre IUPAC N-[4-ciano-2-(trifluorometoxi)fenil]acetamida
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C#N)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-[4-Cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%+
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.17
Porcentaje de pureza 95%