Learn More
N1-(4-Aminofenil)-N1-metilacetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4511391
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10442633 250 mg 250 miligramos
10749793 1 g 1 g
10651226 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10442633 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB13402CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 119-63-1
Fórmula molecular C9H12N2O
Peso molecular (g/mol) 164.208
Clave InChI QFELUFGHFLYZEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-aminophenyl-n-methylacetamide, 4'-amino-n-methylacetanilide, p-amino-n-methylacetanilide, acetamide, n-4-aminophenyl-n-methyl, n1-4-aminophenyl-n1-methylacetamide, 4-amino-n-acetyl-n-methylaniline, n-4-aminophenyl-n-methyl-acetamide, p-amino-n-acetyl-n-methylaniline, acetanilide, 4'-amino-n-methyl, 4-amino-n-methyl acetanilide
PubChem CID 67068
Nombre IUPAC N-(4-aminofenil)-N-metilacetamida
SMILES CC(=O)N(C)C1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-(4-Aminophenyl)-N1-methylacetamide
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza Tech..
Grado Técnico