Learn More
N1-(4-amino-2-metilfenil)acetamida, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2704872
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10344222 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10028901 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10344222 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB06485DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 56891-59-9
Fórmula molecular C9H12N2O
Peso molecular (g/mol) 164.208
Número MDL MFCD00276633
Clave InChI GWFPMSIIVJMYRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-amino-2-methylphenyl acetamide, n1-4-amino-2-methylphenyl acetamide, 4'-amino-2'-methylacetanilide, n-4-amino-2-methyl-phenyl-acetamide, 4-acetamido-m-toluidine, 4-acetylamino-m-toluidine, 4-acetamido-3-methylaniline, 4-acetamino-3-methylaniline, acetamide, n-4-amino-2-methylphenyl
PubChem CID 314338
Nombre IUPAC N-(4-amino-2-metilfenil)acetamida
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N1-(4-amino-2-methylphenyl)acetamide
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 90%